Learn More
Sartorius Arium™ Mini extensión Ultrapure Sistema de agua
Código de producto. 30057366 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Arium Mini Essential con UV
Arium Mini Essential sin UV
Arium Mini Plus con UV
Arium Mini Plus sin UV
Tamaño de la unidad:
1 paquete
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30057366 Arium Mini Plus con UV 1 paquete
30057367 Arium Mini Plus sin UV 1 paquete
30057368 Arium Mini Essential sin UV 1 paquete
30057365 Arium Mini Essential con UV 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30057366 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OMARUVT
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Compacto Arium™ Los mini sistemas de agua de laboratorio han sido diseñados para requisitos de agua ultrapura tipo 1 de 10 L/día y son ideales para usar en la preparación de tampones, medios y muestras, tanto en aplicaciones de ciencias biológicas como en procedimientos de laboratorio analítico.
  • Flexible: Diferentes versiones para diferentes entradas de agua y opciones de conexión, así como la extracción de agua deseada.
  • Compacto: ahorra espacio con un ancho de solo 28 cm (+ 9 cm para versiones con unidad dispensadora incorporada)
  • Intuitivo: Pantalla táctil a color, con acceso directo a toda la información importante y opciones de dispensación.
  • Innovador: Dependiendo del tipo de sistema, nuestra exclusiva tecnología Bagtank ahorra tiempo, ya que no se requiere una limpieza intensiva del tanque con sustancias peligrosas.
  • Confiable: Ofrece agua de alta calidad de manera constante para obtener resultados confiables y reproducibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Toque
Caudal 1/ l/min
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 3
Remote Dispenser Opcional
Resistividad 18,2 milΩ x cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbono orgánico total (COT) ≤5 ppb
Modelo Arium Mini Plus con UV
Producción diaria 1 a 10 L
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Sistema de purificación de agua