Learn More
Sartorius Arium™ Mini Esencial
Código de producto. 17190289 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring:
< 5 ppb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Tamaño de la unidad
17190289 < 5 ppb cada uno
1 options
Código de producto. 17190289 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OMUT
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El Arium™ Mini Essential es un sistema que ahorra espacio y que se conectará directamente a la línea de agua DI del laboratorio para la producción de agua ultrapura.
  • El Arium™ Mini essential se conecta directamente a un suministro de agua de alimentación centralizada o descentralizada pretratada (DI/RO/EDI).
  • Gracias a su diseño delgado (28 cm), el sistema ahorra mucho espacio y se puede instalar prácticamente en cualquier lugar del laboratorio.
  • Características:
    • Gran pantalla táctil con navegación autoexplicativa
    • Acceso directo a todas las opciones de dispensación disponibles (directa/volumen/favorita)
    • Producir ASTM Ultrapuro tipo 1 (18,2 MOhm)
    • Tamaño reducido, solo 28 cm de ancho
    • Dispensación de volumen desde 50 mL
    • Proporciona un caudal de 1 litro por minuto.
  • El sistema está equipado con una pantalla a color de alta resolución activada por tacto.
  • Los iconos fáciles de entender guían al usuario intuitivamente a través del menú.
  • La función Favoritos almacena automáticamente el último volumen dispensado.
  • Esto aumenta la eficiencia y evita errores durante la dispensación repetida de volúmenes idénticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenido bacteriano <0,01 UFC/ml
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal 1/ l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Pantalla Pantalla a color activada por tacto
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 28 cm
Tipo de producto Sistema de agua de laboratorio
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.