Learn More
Ácido aristolóquico A, TRC
Código de producto. 30337252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337252 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30337252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA771300500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aristolochic Acid
CAS 313-67-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H11 N O7
Cantidad 500 mg
Sinónimo 8-Methoxy-6-nitro-phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, 8-Methoxy-3,4-methylenedioxy-10-nitrophenanthrene-1-carboxylic acid, Aristolochia A, Aristolochic acid, Aristolochic acid 1, Aristolochic acid A, Aristolochic acid I, NSC 11926, NSC 50413, TR 1736, Tardolyt
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
SMILES COc1cccc2c1cc(c3c(cc4OCOc4c23)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 8-metoxi-6-nitronafto[2,1-g][1,3]benzodioxol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 341.272
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.054
Porcentaje de pureza >95