Learn More
Ácido aristolóquico A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aristolochic Acid |
| CAS | 313-67-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H11 N O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 8-Methoxy-6-nitro-phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, 8-Methoxy-3,4-methylenedioxy-10-nitrophenanthrene-1-carboxylic acid, Aristolochia A, Aristolochic acid, Aristolochic acid 1, Aristolochic acid A, Aristolochic acid I, NSC 11926, NSC 50413, TR 1736, Tardolyt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1cccc2c1cc(c3c(cc4OCOc4c23)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-metoxi-6-nitronafto[2,1-g][1,3]benzodioxol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 341.272 |
| Mostrar más |