Learn More
Aristolochic acid A, MedChemExpress
Descripción
Aristolochic acid A (Aristolochic acid I
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aristolochic acid A |
| CAS | 313-67-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H11NO7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Aristolochic acid I TR 1736 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (73.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C1=CC2=C(OCO2)C3=C4C(C(OC)=CC=C4)=CC([N+]([O-])=O)=C31)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 341.27 |
| Mostrar más |