Learn More
Aristolactama I, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aristolactam I |
| CAS | 13395-02-3 |
| Fórmula molecular | C17 H11 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzo[f]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-cd]indol-5(6H)-one, 8-methoxy-, 8-Methoxybenzo[f]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-cd]indol-5(6H)-one, Aristolactam, Aristolactam I, Aristololactam, Aristololactam I, NSC 87406 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11NO4/c1-20-12-4-2-3-8-9(12)5-11-14-10(17(19)18-11)6-13-16(15(8)14)22-7-21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1cccc2c1cc3NC(=O)c4cc5OCOc5c2c34 |
| Nombre IUPAC | 14-metoxi-3,5-dioxa-10-azapentaciclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(18),2(6),7,11(19),12,14,16-heptaen-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.0688 |