Learn More
Aripiprazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462192 5 g 5 g
15452192 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457990050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 129722-12-9 | C23H27Cl2N3O2 | 448.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129722-12-9
Fórmula molecular C23H27Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 448.39
Clave InChI CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aripiprazole, abilify, abilitat, abilify discmelt, discmelt, aripiprazol, opc 31, aripiprazole usan, aripiprazolum, aripirazole
PubChem CID 60795
ChEBI CHEBI:31236
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OCCCCN3CCN(CC3)C4=C(C(=CC=C4)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole
Punto de fusión 149.0°C
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid, insoluble in methanol and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.39
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)