Learn More
Aripiprazol N4-Óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aripiprazole N4-Oxide |
| CAS | 573691-11-9 |
| Fórmula molecular | C23H27Cl2N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28(30)13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCN(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)CC1)c4cccc(Cl)c4Cl |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)-4-oxidopiperazin-4-io-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 464.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1429 |