Learn More
Aripiprazol N, N-Dióxido, TRC
Código de producto. 17912715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912715 25 mg 25 miligramos
17952255 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA77101025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573691-13-1
Fórmula molecular C23 H27 Cl2 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 480.38
Sinónimo 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dioxido-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2,3-diclorofenilo)-1,4-dioxido-piperazina-1,4-diio-1-il]butoxi-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES [O-][N+]1(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)CC[N+]([O-])(CC1)c4cccc(Cl)c4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole N,N-Dioxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27Cl2N3O4/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28(31)13-11-27(30,12-14-28)10-1-2-15-32-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.1379