Learn More
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373), Lipomed
Código de producto. 30464055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30464055 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30464055 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMARP170750
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone
CAS 58899-27-7
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 N O4
Sinónimo Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1 H)-yl)oxy]butanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1 H-quinolin-7-il)oxi]butanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 249.26
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1001 g/mol