Learn More
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373), Lipomed
Código de producto. 30459348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459348 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459348 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMARP170710
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone
CAS 58899-27-7
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 N O4
Sinónimo Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1 H)-yl)oxy]butanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1 H-quinolin-7-il)oxi]butanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 249.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1001 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.