Learn More
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373), Lipomed
Descripción
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone |
| CAS | 58899-27-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O4 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1 H)-yl)oxy]butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1 H-quinolin-7-il)oxi]butanoico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?