Learn More
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373), Lipomed
Descripción
Metabolito de aripiprazol (OPC-3373)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone |
| CAS | 58899-27-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O4 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1 H)-yl)oxy]butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1 H-quinolin-7-il)oxi]butanoico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |