Learn More
Aripiprazole, MedChemExpress
Código de producto. 16481126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481126 200 mg 200 miligramos
16441736 500 mg 500 miligramos
16406496 100 mg 100 miligramos
16461419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14546
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Aripiprazole (OPC-14597), an atypical antipsychotic, is a potent and high-affinity dopamine D2 receptor partial agonist. Aripiprazole is an inverse agonist at 5-HT2B and 5-HT2A receptors and displays partial agonist actions at 5-HT1A, 5-HT2C, D3, and D4 receptors. Aripiprazole can be used for the research of schizophrenia and COVID19.
Aripiprazole (OPC-14597), an atypical antipsychotic, is a potent and high-affinity dopamine D2 receptor partial agonist. Aripiprazole is an inverse agonist at 5-HT2B and 5-HT2A receptors and displays partial agonist actions at 5-HT1A, 5-HT2C, D3, and D4 receptors. Aripiprazole can be used for the research of schizophrenia and COVID19.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27Cl2N3O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo OPC-14597
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (223.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (111.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=CC=CC(Cl)=C4Cl)CC3)=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 448.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.39
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation