Learn More
Aripiprazol, Lipomed
Código de producto. 30463243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463243 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463243 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMARP1374100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Aripiprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Nombres de analitos o componentes Aripiprazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H27 Cl2 N3 O2
Sinónimo Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1 H-quinolin-2-ona
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 448.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 447,148 g/mol