Learn More
Lauroxil de aripiprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aripiprazole lauroxil |
| CAS | 1259305-29-7 |
| Fórmula molecular | C36H51N3O4Cl2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H51Cl2N3O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-16-35(43)45-28-41-33-27-30(19-17-29(33)18-20-34(41)42)44-26-12-11-21-39-22-24-40(25-23-39)32-15-13-14-31(37)36(32)38/h13-15,17,19,27H,2-12,16,18,20-26,28H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCN1C(=O)CCc2ccc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl)cc12 |
| Nombre IUPAC | Dodecanoato de [7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-2-oxo-3,4-dihidroquinolin-1-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 660.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 659.3257 |