Learn More
Aripiprazol-d8, TRC
Código de producto. 30329187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30329187 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30329187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7710021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole piperazin-d8
CAS 1089115-06-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 2H8 H19 Cl2 N3 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Aripiprazole-(piperazin-D8)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)/i11D2,12D2,13D2,14D2
SMILES [2H]C1([2H])N(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4cccc(Cl)c4Cl)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 7-[4-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 456.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1982
Porcentaje de pureza >95