Learn More
Arimoclomol maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16406797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16406797 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16406797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106443A
MedChemExpress Arimoclomol maleate (BRX-220) is a co-inducer of heat shock proteins (HSP). Arimoclomol protects motor neurons by enhancing Hsp expression, thus directly affecting protein aggregation and clearance of misfolded assemblies via the proteasome-ubiquitin system.
Arimoclomol maleate (BRX-220) is a co-inducer of heat shock proteins (HSP). Arimoclomol protects motor neurons by enhancing Hsp expression, thus directly affecting protein aggregation and clearance of misfolded assemblies via the proteasome-ubiquitin system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arimoclomol maleate
CAS 289893-26-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24ClN3O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo BRX-220
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (581.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl/C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)=N\OC[C@H](O)CN2CCCCC2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 429.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.85
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration