Learn More
Arimistane, TRC
Código de producto. 30135923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135923 10 g 10 g
30132508 5 g 5 g
30008474 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79489810G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1420-49-1
Fórmula molecular C19H24O2
Peso molecular (g/mol) 284.39
Sinónimo Androsta-3,5-diene-7,17-dione, Arimistane, NSC 134910, Androst-3,5-diene-7,17-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,14S)-10,13-dimetil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fentrino-7,17-dione
SMILES CC12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)C(=O)C=C4C=CCC[C@]34C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androst-3,5-diene-7,17-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-4-3-5-12(18)11-15(20)17-13-6-7-16(21)19(13,2)10-8-14(17)18/h3,5,11,13-14,17H,4,6-10H2,1-2H3/t13-,14-,17-,18-,19?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1776
Porcentaje de pureza >95%