Learn More
Skytec Guantes de espuma de nitrilo Aria 360
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17891674
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17891674 8, Medio 10 pares
17851654 6, XS 10 pares
17821654 7, Pequeño 10 pares
17831654 9, Grande 10 pares
17811654 10, XL 10 pares
17881644 11, 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17891674 Proveedor Skytec N.º de proveedor SKG00022FF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes Aria 360 son guantes de espuma de nitrilo livianos con una durabilidad y agarre excepcionales, forro ecológico y capacidades de pantalla táctil.
  • GeniumTM es un revestimiento ecológico con 1/3 de los ingredientes por peso que provienen de fuentes sostenibles y que requiere un 30% menos de energía para su producción.
  • Capacidad de pantalla táctil en el pulgar y el índice
  • Diseñado anatómicamente con absorción de humedad para brindar gran comodidad.
  • Excelente agarre en todas las condiciones (seco, mojado, aceitoso)
  • Baja emisión de partículas para aplicaciones sensibles
  • Delineador súper suave
  • El recubrimiento de palma de espuma de nitrilo patentado mejora la protección.
  • Sanitized™ El acabado antimicrobiano proporciona una frescura adicional.
  • Protección contra el calor ligero hasta 100 °C durante un corto período de tiempo
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad ANSI Abrasión, ANSI Punción
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420, EN 407
Chlorinated No
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Spandex, Nitrilo
Tipo de producto Guante de trabajo con pantalla táctil
Tamaño 8, Medio
Para utilizar con (aplicación) Manipulación en general
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Resistente a Abrasión, pinchazos
Estilo de pulgar Recto
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.