missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF4 Monoclonal Antibody (OTI1A6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17567374
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17567374 30 μL 30 microlitros
17547374 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17567374 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812762S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

ARHGEF4 Monoclonal antibody specifically detects ARHGEF4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ARHGEF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Arhgef4
N.º de referencia del gen Q7TNR9, Q9NR80
Alias de gen 9330140K16Rik; APC-stimulated guanine nucleotide exchange factor; APC-stimulated guanine nucleotide exchange factor 1; Arhgef4; Asef; ASEF1; DKFZp434G2016; ENSMUSG00000070955; GEF4; Kiaa1112; LOC100067370; LOW QUALITY PROTEIN: rho guanine nucleotide exchange factor 4; Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 4; Rho guanine nucleotide exchange factor 4; STM6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-363 of human ARHGEF4 (NP_056135) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 226970, 301334, 50649
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.