missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARHGAP28 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16387484
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16387484 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16387484 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA580350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human ARHGAP28.

GTPase activator for the Rho-type GTPases by converting them to an inactive GDP-bound state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGAP28
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica ARHGAP28
N.º de referencia del gen Q9P2N2
Alias de gen ARHGAP28; AU044757; AW550892; E130310N06; Kiaa1314; RGD1559882; Rho GTPase activating protein 28; rho GTPase-activating protein 28; Rho-type GTPase-activating protein 28
Símbolos de los genes ARHGAP28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human ARHGAP28.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79822
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.