Learn More
Invitrogen™ ARHGAP25 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N03)
Descripción
ARHGAP25 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
ARHGAP25 encode negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ARHGAP25 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K01_1N03 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | ARHGAP25 |
| N.º de referencia del gen | P42331 |
| Alias de gen | A130039I20Rik; ARHGAP25; epididymis secretory protein Li 308; HEL-S-308; KAIA0053; KIAA0053; RGD1562105; Rho GTPase activating protein 25; rho GTPase-activating protein 25; Rho-type GTPase-activating protein 25 |
| Mostrar más |