missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARHGAP11A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16658314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16658314 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16658314 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5101840

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ARHGAP11A.

ARHGAP11A is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGAP11A
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ARHGAP11A
N.º de referencia del gen Q6P4F7, Q80Y19
Alias de gen 6530401L14Rik; Arhgap11a; GAP (1-12); Kiaa0013; mKIAA0013; RGD1309107; Rho GTPase activating protein 11A; rho GTPase-activating protein 11A; Rho-type GTPase-activating protein 11A
Símbolos de los genes ARHGAP11A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ARHGAP11A(Accession Q6P4F7), corresponding to amino acid residues Q957-H1007.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 228482, 9824
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.