Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo de vidrio directo de argón
Código de producto. 11892210
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
1/ l/min
15/ l/min
2,5/ l/min
2/ l/min
25/ l/min
325 mL/min
Anchura (métrico):
65 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11892210 2,5/ l/min 65 mm cada uno
11802450 15/ l/min 150 mm cada uno
11802220 25/ l/min 65 mm cada uno
11842210 1/ l/min 65 mm cada uno
11872440 325 mL/min 150 mm cada uno
11882440 2/ l/min 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11892210 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT02304GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.65€
    46.92€ / paquete de 1
    Ahorro 29.73€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de flujo directo de argón Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de argón
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 2,5/ l/min