Learn More
MedChemExpress Arglabin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 246.3 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 84692-91-1 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.1% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM) |
| Sinónimo | (+)-Arglabin |
| Objetivo | NOD-like Receptor (NLR)∣Farnesyl Transferase∣Autophagy |
| Mostrar más |