Learn More
MedChemExpress Arglabin
Código de producto. 16493027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493027 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16493027 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY16059
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Arglabin ((+)-Arglabin), a natural product isolated from Artemisia glabella, is a NLRP3 inflammasome inhibitor. Arglabin shows anti-inflammatory and antitumor activities. The antitumor activity of Arglabin proceeds through its inhibition of farnesyl transferase which leads to the activation of RAS proto-oncogene.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 246.3 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 84692-91-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.1%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
Sinónimo (+)-Arglabin
Objetivo NOD-like Receptor (NLR)∣Farnesyl Transferase∣Autophagy