Learn More
MedChemExpress Argireline
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.0% |
| CAS | 616204-22-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 888.99 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (112.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Acetyl hexapeptide-3 |