Learn More
MedChemExpress Argipressin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.53% |
| CAS | 113-79-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1084.23 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (92.23 mM) |
| Sinónimo | Arg8-vasopressin∣ AVP |