Learn More
Ácido argininosuccínico Sal disódica (>80%), TRC
Código de producto. 30134062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134062 25 mg 25 miligramos
30009135 5 mg 5 miligramos
30011876 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76920025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918149-29-8
Fórmula molecular C10H16N4Na2O6
Peso molecular (g/mol) 334.24
Sinónimo N-[[[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartic Acid Disodium Salt
Nombre IUPAC sodio Nw-((S)-2-carboxi-1-carboxilatoetil)-L-argininato
SMILES N=C(NCCC[C@H](N)C(O[Na])=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arginino-succinic Acid Disodium Salt
Nombres de analitos o componentes Arginino-succinic Acid Disodium Salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N4O6.2Na/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.09