Learn More
Arginina, Mikromol™
Código de producto. 17919684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17919684 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17919684 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0568.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Arginina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
CAS 74-79-3
Nombres de analitos o componentes L-Arginine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Arginine, L-Arginine (9CI, ACI), Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, 5-[(Aminoiminomethyl)amino]-L-norvaline, N5-(Aminoiminomethyl)-L-ornithine, NSC 206269, L-alpha-Amino-delta-guanidinovaleric acid, L-α-Amino-Δ-guanidinovaleric acid, (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid, 117: PN: WO2021061872 SEQID: 117 claimed protein, 381: PN: WO2022056313 SEQID: 385 claimed protein, 42: PN: KR20200014684 SEQID: 105 claimed sequence, 42: PN: WO2020027640 SEQID: 105 claimed protein, 87: PN: WO2022010798 SEQID: 89 claimed protein, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, A 0526, L-arginine C Grade, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoico
Peso molecular (g/mol) 174.2
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,1117 g/mol