Learn More
Clorhidrato de arginina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de arginina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Arginine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoico; clorhidrato |
| Mostrar más |