Learn More
Clorhidrato de arginina (clorhidrato de L-arginina), LoGiCal
Código de producto. 30458055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458055 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458055 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0569.00
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de arginina (clorhidrato de L-arginina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Nombres de analitos o componentes Arginine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 N4 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoico;clorhidrato
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 210.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0884 g/mol