Learn More
Arginase inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16449367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449367 5 mg 5 miligramos
16422897 50 mg 50 miligramos
16406936 100 mg 100 miligramos
16406828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16449367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY157755mg
MedChemExpress Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.
Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arginase inhibitor 1
Forma física Solid
CAS 1345808-25-4
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H27BN2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (167.73 mM) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (104.83 mM)
SMILES O=C(O)[C@@](CCN1CCCCC1)(N)CCCCB(O)O
Peso molecular (g/mol) 286.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.18
Porcentaje de pureza 98.0%