Learn More
Argatroban, CVR
Código de producto. 30344314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344314 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30344314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA769000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Argatroban
CAS 74863-84-6
Fórmula molecular C23 H36 N6 O5 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, [2R-[1(2S*),2α,4β]]-[partial]-1-[5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, Acova, Argatra, Argatroban, Argipidin, Argipidine, DK 7419, GN 1600, MCI 9038, MD 805, MQPA, Novastan, OM 805, Slonnon
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23
Nombre IUPAC Ácido (2R,4R)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-8-il)sulfonilamino]pentanoil]-4-metilpiperidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 508.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.2468