Learn More
Argatroban monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488458 10 mg 10 miligramos
16488266 100 mg 100 miligramos
16414347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0375A
MedChemExpress Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.
Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Argatroban monohydrate
CAS 141396-28-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H38N6O6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MD-805 monohydrateMCI-9038 monohydrateArgipidine monohydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@@H]1N(C([C@@H](NS(=O)(C2=CC=CC3=C2NCC(C)C3)=O)CCCNC(N)=N)=O)CC[C@@H](C)C1)O.O
Peso molecular (g/mol) 526.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.65
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation