Learn More
Thermo Scientific Chemicals Argatroban
Código de producto. 17211232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
17211232 1 g 1 g
17221232 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17211232
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74863-84-6
Fórmula molecular C23H36N6O5S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Argatroban
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión 188,0°C a 189,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 508,64
Clave InChI KXNPVXPOPUZYGB-VSVYTNTFSA-N
SMILES C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(O)=O)C(=O)C(CCCN=C(N)N)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1NCC(C)C2
Nombre IUPAC (2R,4R)-1-{5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl}-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 508.64