Learn More
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Ser
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 91037-65-9 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 433.42 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 55 mg/mL (126.90 mM) ∣H2O : ≥ 25 mg/mL (57.68 mM) |
| Sinónimo | RGDS peptide∣ Fibronectin tetrapeptide |