Learn More
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Cys
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 109292-46-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 449.48 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |