Learn More
MedChemExpress (Arg)9 TFA
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 2283335-13-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1537.71 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Nona-L-arginine TFA∣Peptide R9 TFA |