Learn More
Tartrato de arformoterol, TRC
Código de producto. 30135196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135196 5 mg 5 miligramos
30137285 25 mg 25 miligramos
30041370 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7675055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200815-49-2
Fórmula molecular C19 H24 N2 O4 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 494.49
Sinónimo Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, [R-(R*,R*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide L-tartrate, (R,R)-Formoterol L-tartrate, Arformoterol tartrate, Brovana
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; N-[2-hidroxi-5-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(2R)-1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]etil]fenil]formamida
SMILES COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arformoterol Tartrate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.19