Learn More
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18789797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18789797 50 mg 50 miligramos
18762449 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18789797 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6219/50
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 200815-49-2
Cantidad 50 mg
Objetivo Adrenergic beta-2
Fórmula molecular C19H24N2O4.C4H6O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.49g/mol
Tipo de producto Long-acting Agonist (LABA)
Para uso exclusivo en investigación