Learn More
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marca: Tocris Bioscience™ 6219/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.Especificaciones
| Long-acting Agonist (LABA) | |
| 200815-49-2 | |
| 494.49g/mol | |
| Adrenergic beta-2 Receptor Agonists |
| Adrenergic beta-2 | |
| C19H24N2O4.C4H6O6 | |
| Store at 4°C | |
| 50 mg |
Título del producto
For Research Use Only