Learn More
Velp Scientifica™ Sistema agitador con placa calefactora AREX-6 con VTF
Código de producto. 15845231 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
15845231 Aleación de aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 15845231 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SA20500463
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Agitador con placa calefactora de aluminio con revestimiento cerámico seguro y potente actualizable con VTF y VTF EVO
Características de seguridad avanzadas
  • El interruptor luminoso de calefacción de seguridad evita el calentamiento accidental
  • El icono de calor iluminado en la parte superior informa al operador cuando la temperatura de la placa superior es superior a 50°a C.
  • Carcasa resistente de fundición (IP 42) para proporcionar la máxima protección a la parte interna del instrumento.
  • La velocidad de agitación aumenta suavemente para evitar riesgos de derrames
  • La cubierta protectora de silicona opcional y a medida protege el agitador de daños por derrames
Diseñado para rendimiento & Usabilidad
  • La placa de aleación de aluminio garantiza una transferencia óptima del calor
  • Control preciso de la temperatura de la placa hasta 370°C.
  • Motor sin escobillas extremadamente potentecon una velociadd de agitación de 30 hasta 1700 rpm
  • La tecnología de compensación de par SpeedServo™ mantiene las rpm constantes a medida que cambia la viscosidad
  • El nuevo Imán Alnico proporciona un acoplamiento magnético de última generación y garantiza una agitación periférica superior
Versatilidad y mejora de la productividad
  • Conexión para termorreguladores digitales VTF, VTF EVO para el control directo de la temperatura de la muestra con una precisión de temperatura de 0.5 °C.
  • VTF y VTF EVO actualizan el potencial de rendimiento del AREX-6 con las características exclusivas de los agitadores digitales con placa caliente
  • El MultiAluBlock™ y el nuevo MonoAluBlock™ permiten realizar numerosas reacciones que ahorran tiempo y espacio en la mesa
  • El nuevo juego de cuencos hemisféricos permite reemplazar los baños de aceite y las mantas calefactoras para realizar reacciones limpias y seguras con matraces de fondo redondo
  • Las tapas de seguridad de PTFE están diseñadas para minimizar la dispersión térmica y aumentar la seguridad
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 230 V
Incluye Termorregulador digital VTF
Material del cuerpo Tecnopolímero
Tipo de controlador Digital
Tamaño 5,3 in (Diám)
Altura (métrico) 105 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 370 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 160 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Vataje 630 W
Peso (imperial) 5.7 lb.
Peso (métrico) 2,6 kg
Tipo Agitador
Forma Redondo
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 30 a 1700 rpm