Learn More
Velp Scientifica™ Agitador magnético con placa calefactora AREX-6
Código de producto. 15825231 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Tecnopolímero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
15825231 Tecnopolímero cada uno
1 options
Código de producto. 15825231 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20500463
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador con placa calefactora de aluminio con revestimiento cerámico seguro y potente actualizable con VTF y VTF EVO
Características de seguridad avanzadas
  • El interruptor luminoso de calefacción de seguridad evita el calentamiento accidental
  • El icono de calor iluminado en la parte superior informa al operador cuando la temperatura de la placa superior es superior a 50°a C.
  • Carcasa resistente de fundición (IP 42) para proporcionar la máxima protección a la parte interna del instrumento.
  • La velocidad de agitación aumenta suavemente para evitar riesgos de derrames
  • La cubierta protectora de silicona opcional y a medida protege el agitador de daños por derrames
Diseñado para rendimiento & Usabilidad
  • La placa de aleación de aluminio garantiza una transferencia óptima del calor
  • Control preciso de la temperatura de la placa hasta 370°C.
  • Motor sin escobillas extremadamente potentecon una velociadd de agitación de 30 hasta 1700 rpm
  • La tecnología de compensación de par SpeedServo™ mantiene las rpm constantes a medida que cambia la viscosidad
  • El nuevo Imán Alnico proporciona un acoplamiento magnético de última generación y garantiza una agitación periférica superior
Versatilidad y mejora de la productividad
  • Conexión para termorreguladores digitales VTF, VTF EVO para el control directo de la temperatura de la muestra con una precisión de temperatura de 0.5 °C.
  • VTF y VTF EVO actualizan el potencial de rendimiento del AREX-6 con las características exclusivas de los agitadores digitales con placa caliente
  • El MultiAluBlock™ y el nuevo MonoAluBlock™ permiten realizar numerosas reacciones que ahorran tiempo y espacio en la mesa
  • El nuevo juego de cuencos hemisféricos permite reemplazar los baños de aceite y las mantas calefactoras para realizar reacciones limpias y seguras con matraces de fondo redondo
  • Las tapas de seguridad de PTFE están diseñadas para minimizar la dispersión térmica y aumentar la seguridad
Especificaciones
Material de la placa superior Tecnopolímero
Tensión 230 V
Descripción Agitador magnético con calefacción
Características de seguridad Sistema de alerta con placa calefactora
Material del cuerpo Tecnopolímero
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 5,3 in (Diám)
Altura (métrico) 160 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 370 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 280 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Vataje 630 W
Peso (imperial) 5,7 lb
Peso (métrico) 2,6 kg
Tipo Agitador
Forma Redondo
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 30 a 1700 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 160 x 105 mm
Pantalla Analógico