Descripción
- Agitador magnético de calentamiento avanzado diseñado para precisión, seguridad y eficiencia.
- Interfaz moderna con botones táctiles capacitivos y panel de vidrio templado para una fácil navegación.
- Rampas de temperatura y funciones de temporización avanzadas para un control completo de las reacciones
- FAST y modos de termorregulación FINE al utilizar sondas Pt100/Pt1000
- CerAlTop™ La placa combina resistencia química con una excelente conductividad térmica.
- El motor sin escobillas permite una agitación potente y sin mantenimiento de hasta 20 L (H 2 O)
- Amplio rango de velocidad (30 a 1700 rpm) con SpeedServo™ para un rendimiento de agitación constante
- El indicador de variación de viscosidad garantiza un control preciso de la reacción
- Modos de agitación intermitente y de reversa automática para una mayor flexibilidad del flujo de trabajo
- Velp Plataforma en la nube Ermes para monitorización y control remoto mediante dispositivos móviles
- USB Conectividad para un fácil registro de datos y transferencia a PC o unidad flash
- Múltiples características de seguridad: Bloqueo de seguridad, alarma de sonda, protección contra sobrecalentamiento
- Advertencia de superficie caliente por encima °de 50 °C, incluso cuando la unidad está apagada
- Protección IP42 y 3 años de garantía (requiere registro)
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio con revestimiento de cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Sonda Pt100, varilla, abrazadera |
| Características de seguridad | Botón de bloqueo |
| Características de la mezcla | Autoreverso (5 seg. a 99 hr. 59 min.), Modo Intermitente (5 seg. a 99 h. 59 min.), Dirección de rotación ajustable (en sentido horario y antihorario) |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Tipo de controlador | Digital |
| Modelo | AREX 5 Avance |
| Características exclusivas | Temporizador (1 seg. 99 h. 59 min.), medición de tendencia de viscosidad, rampas hasta 9 temperaturas y hasta 9 velocidades |
| Longitud (imperial) | 10,6 in |
| Mostrar más |