Learn More
Arenobufagin, MedChemExpress
Código de producto. 16429158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429158 10 mg 10 miligramos
16421568 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16429158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0876
MedChemExpress Arenobufagin is a natural bufadienolide from toad venom; has potent antineoplastic activity against HCC HepG2 cells as well as corresponding multidrug-resistant HepG2/ADM cells.
Arenobufagin is a natural bufadienolide from toad venom
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arenobufagin
CAS 464-74-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (24.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)CC2)(C3=O)[C@]2([C@@](CC[C@@]4([H])[C@@]5(CC[C@H](O)C4)C)([H])[C@]5([H])[C@@H]3O)O
Peso molecular (g/mol) 416.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.51
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death