Learn More
Arecolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arecoline |
| CAS | 63-75-2 |
| Fórmula molecular | C8H13NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxycarbonyl-1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, Arecaidine Methyl Ester, Arecolin, Arecoline Base, Methyl 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinate, Methyl N-Methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate, Methyl Arecaidin, Methylarecaidine, NSC 5632, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic Acid Methyl Ester, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2/h4H,3,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1)Nc2c(cncc2)S(=O)(N)=O |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0946 |