Learn More
Hidrobromuro de arecolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arecoline Hydrobromide |
| Nombres de analitos o componentes | Arecoline Hydrobromide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Medicina legal |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0208 |