Learn More
Hidrobromuro de arecolina, TRC
Código de producto. 30135995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135995 500 mg 500 miligramos
30138178 10 mg 10 miligramos
30009748 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA767500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-08-3
Fórmula molecular C8 H13 N O2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 236.11
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (8CI), Arecoline bromide, Arecoline hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, Methyl N-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
Nombre IUPAC 1-Metil-3,6-dihidro-2H-piridina-5-carboxilato de metilo;hidrobromuro
SMILES Br.COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arecoline Hydrobromide
Nombres de analitos o componentes Arecoline Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0208