Learn More
Sal de hidrobromuro de arecolina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arecoline-d5 Hydrobromide Salt |
| CAS | 131448-18-5 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H8 N O2 . Br H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H/i1D3,5D,6D; |
| SMILES | Br.[2H]C1CC=C(C([2H])N1C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 2,6-dideuterio-1-(trideuteriometil)-3,6-dihidro-2H-piridina-5-carboxilato;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 241.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0522 |